Learn More
3,5-Dimethylisoxazol-4-Boronsäure-Pinacol-Ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420087
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15420087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66042.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 832114-00-8 | C11H18BNO3 | 223.079 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 832114-00-8
Summenformel C11H18BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 223.079
MDL-Nummer MFCD05863910
InChI-Schlüssel CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-isoxazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3,5-dimethylisoxazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18439, acmc-209prk
PubChem CID 2758656
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(ON=C2C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 223.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest