Learn More
3,5-Dimethylisoxazol-4-carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10603783 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10603783 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00602DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
CAS 31301-45-8
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H6ClNO2
MDL-Nummer MFCD00052555
Menge 1 g
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonylchloride, dimethyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, pubchem8669, acmc-20a3wc, 3,5-dimethylisoxasole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyisoxazole-4-carbonyl chloride, 3,5 dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
InChI-Schlüssel MPYGFFPGJMGVSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)Cl
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1,2-Oxazol-4-Carbonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 159.569
PubChem CID 2736265
Formelmasse 159.57
Reinheit (%) 95%