Learn More
3,5-Dimethylisoxazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11321406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11321406 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10361875 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10525265 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321406 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00601DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2510-36-3
Summenformel C6H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 141.126
InChI-Schlüssel IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
PubChem CID 75636
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-Carbonsäure
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 141.13