Learn More
3,5-Dimethylisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424893 100 g 100 Gramm
11414893 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424893 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12217.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 300-87-8 | C5H7NO | 97.117 g/mol
The optimization of 3,5-dimethylisoxazole derivatives to develop potent inhibitors of the BET (bromodomain and extra terminal domain) bromodomain family with good ligand efficiency. It has hypoglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Optimierung von 3,5-Dimethylisoxazol-Derivaten zur Entwicklung potenter Inhibitoren der BET-Familie (Bromodomäne und extraterminale Domäne) mit guter Ligandeneffizienz. Es weist hypoglykämische Aktivität auf.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300-87-8
Summenformel C5H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 97.117
MDL-Nummer MFCD00003156
InChI-Schlüssel FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole, isoxazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisooxazole, 3,5-dwumetyloizoksazolu, 3,5-dwumetyloizoksazolu polish, 3,5-dimethylisoxazol, pubchem8641, isoxazole,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-isoxazole
PubChem CID 9312
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1,2-Oxazol
SMILES CC1=CC(=NO1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylisoxazole
Schmelzpunkt -14°C
Dichte 0.992
Siedepunkt 142°C to 144°C
Flammpunkt 31°C (87°F)
Brechungsindex 1.4415
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 106324
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 97.12
Reinheit (%) 99%