Learn More
3,5-Dimethylphenol-d10, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethylphenol-D10 |
| CAS | 1192812-51-3 |
| Summenformel | C8 D10 O |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Phen-2,4,6-d3-ol, 3,5-di(methyl-d3)- (ACI), 3,5-Di(methyl-d3)phen-2,4,6-d3-ol-d, 3,5-Dimethylphenol-d10, 3,5-Dimethylphenol-D10, 1,3,5-Xylenol-d10, 1-(Hydroxy-d)-3,5-di(methyl-d3)benzene-2,4,6-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c(c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,3,5-trideuterio-2-deuteriooxy-4,6-bis(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.226 |
| Formelmasse | 132.1359 g/mol |
| Mehr anzeigen |