Learn More
3,5-Dimethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30452909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452909 100 g 100 Gramm
30450220 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452909 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX749505100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-68-9
Summenformel C8 H10 O
Molekulargewicht (g/mol) 122.16
Synonym 3,5-Dimethylphenol, Phenol, 3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol (8CI), 3,5-Dimethylphenol, 1,3,5-Xylenol, 1-Hydroxy-3,5-dimethylbenzene, NSC 9268
IUPAC-Name 3,5-Dimethylphenol
SMILES Cc1cc(C)cc(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylphenol
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
Formelmasse 122.0732