Learn More
3,5-Dimethylphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312577 1 g 1 Gramm
11322577 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11312577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11698.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 54132-75-1 | C9H9NO | 147.177 g/mol
3,5-Dimethylphenyl isocyanate is applications include linking with oligosaccharides and cyclodextrins for chiral chromatography stationary phases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Anwendungen von 3,5-Dimethylphenylisocyanat umfassen die Verbindung mit Oligosacchariden und Cyclodextrinen für die stationären Phasen der chiralen Chromatographie.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54132-75-1
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00013868
InChI-Schlüssel DZSGDHNHQAJZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylphenyl isocyanate, 3,5-dimethylphenylisocyanate, 3,5-xylyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3,5-dimethyl, isocyanic acid 3,5-dimethylphenyl ester, 5-isocyanato-m-xylene, 1-isocyanato-3,5-dimethyl-benzene, acmc-1axct, 3,5-dimethylbenzenisocyanate, ksc274i2t
PubChem CID 521488
IUPAC-Name 1-isocyanat-3,5-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Dichte 1.045
Menge 1 g
Brechungsindex 1.528
UN-Nummer UN2206
Beilstein 774958
Siedepunkt 205°C
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 97%