Learn More
3,5-Dimethylpyrazin-2-amin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3485408
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10062412 1 g 1 Gramm
10765803 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10062412
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB07911DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 91678-81-8
Summenformel C6H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 123.159
MDL-Nummer MFCD00107172
InChI-Schlüssel GZZRWBRYYZGTNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dimethylpyrazine, 3,5-dimethyl-2-pyrazinamine, 3,5-dimethylpyrazine-2-ylamine, pyrazinamine, 3,5-dimethyl, 2-pyrazinamine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-pyrazinamine, 2-amino-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 3,5-dimethylpyrazin-2-ylamine
PubChem CID 2774764
IUPAC-Name 3,5-Dimethylpyrazin-2-Amin
SMILES CC1=CN=C(C(=N1)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethylpyrazin-2-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 97%