Learn More
3,5-Dimethylpyrazol, TRC
Artikelnummer. 30386021
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386021 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386021 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47893525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylpyrazole
CAS 67-51-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C5 H8 N2
Menge 25 g
Synonym Pyrazole, 3,5-dimethyl- (6CI,8CI), 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 1H-3,5-Dimethylpyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole, NSC 8729, TH 564, Trixene DP 8692, U 6245
InChI-Formel InChI=1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
SMILES Cc1cc(C)[nH]n1
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 96.13
Formelmasse 96.0687
Reinheit (%) >95