Learn More
3,5-Dimethylpyridin-4-boronsäure-Pinakolester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498005
Click to view available options
Menge:
500 mg
missing translation for 'unitSize'
500 Milligramm
Product Code. 15498005
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H32159.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1032358-02-3
Summenformel C13H20BNO2
MDL-Nummer MFCD10566506
Menge 500 mg
Synonym 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3,5-dimethylpyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-3,5-dimethyl-4-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3,5-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
InChI-Schlüssel PLCYEDJFSPVVLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=CC(C)=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 233.12
PubChem CID 45588136
Formelmasse 233.12
Reinheit (%) 95%