Learn More
3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30379935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379935 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4930151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 1019-52-9
Summenformel C7 H4 N2 O7
Menge 1 g
Synonym 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc(c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 228.116
Formelmasse 228.002