Learn More
3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30372056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372056 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372056 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD493015500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 1019-52-9
Summenformel C7 H4 N2 O7
Menge 500 mg
Synonym 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc(c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 228.116
Formelmasse 228.002