Learn More
3,5-Dinitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30386979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386979 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386979 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4799055G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitrobenzoic Acid
CAS 99-34-3
Summenformel C7 H4 N2 O6
Menge 5 g
Synonym 3,5-Dinitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-1,5-dinitrobenzene, DNBA, NSC 8732
InChI-Formel InChI=1S/C7H4N2O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3,5-Dinitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 212.12
Formelmasse 212.0069