Learn More
3,5-Dinitrobenzoylchlorid, c99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677021 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10677021 100 g Glasflasche 100 Gramm
10157700 25 g Glasflasche 25 Gramm
10195313 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10677021 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 408711000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-33-2
Summenformel C7H3ClN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 230.56
MDL-Nummer MFCD00007248
InChI-Schlüssel NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
PubChem CID 7432
IUPAC-Name 3,5-Dinitrobenzoylchlorid
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dinitrobenzoyl chloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67.0°C to 70.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Siedepunkt 196°C (15.0 hPa)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 09, 414
Fieser 01,320
Merck Index 15, 3303
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 230.56
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle oder kristalline Nadeln