Learn More
3,5-Dinitrosalicysäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15139203 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15139203 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10654632 100 g Glasflasche 100 Gramm
10664632 500 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15139203 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156440010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
3,5-Dinitrosalicylsäure, CAS Nr. 609-99-4, auch bekannt als DNS oder DNSA, wird zur Quantifizierung von Kohlenhydratkonzentrationen im Blut durch Kalorimetrie verwendet.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
3,5-Dinitrosalicylsäure, auch DNA oder DNSA genannt, reagiert mit reduzierenden Zuckern zu 3-Amino-5-Nitrosalicylsäure, einer aromatischen Verbindung mit maximaler Absorption bei 540 nm. Dies ermöglicht eine Spektralphotometer-Messung der Menge reduzierender Moleküle
Anwendungen
  • Es wird zur Quantifizierung von reduzierenden Zuckern durch Kolorimetrie im Blut verwendet.Es wird auch zur Analyse der Glykosidase (Glykosid-Hydrolase)-Aktivität durch Quantifizierung von enzymatisch freigesetztem reduzierendem Zucker verwendet
  • 3,5-Dinitrosalicylsäure kann Reduktionsstoffe im Urin nachweisen
  • Diese Verbindung wird verwendet, um das Vorhandensein von freien Carbonylgruppen (C=O) zu erkennen
  • 3,5-Dinitrosalicylsäure kann verwendet werden, um die Auswirkungen von Silbernanopartikeln (AgNPs) auf Membranlecks zu bestimmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-99-4
Summenformel C7H4N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 228.12
MDL-Nummer MFCD00007104
InChI-Schlüssel LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
PubChem CID 11873
ChEBI CHEBI:53648
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitrosalicylic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 170.0°C to 174.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (O2N)2C6H2(OH)CO2H
Menge 1 kg
Beilstein 10,122
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formelmasse 228.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.