Learn More
3,5-Diphenyl-2-Thioxo-2,3-Dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-on, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428785 250 mg 250 Milligramm
15408785 1 g 1 Gramm
15418785 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34109.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142465-09-6
Summenformel C18H12N2OS2
Molekulargewicht (g/mol) 336.43
MDL-Nummer MFCD00706262
InChI-Schlüssel JWFKCKHXCWRVDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-3,5-diphenyl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 3,5-diphenyl-2-thioxo-2,3-dihydrothieno 2,3-d pyrimidin-4 1h-one, thieno 2,3-d pyrimidin-4 1h-one,2,3-dihydro-3,5-diphenyl-2-thioxo, 3,5-diphenyl-2-sulfanyl-3h,4h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 3,5-diphenyl-2-sulfanylidene-1h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-mercapto-3,5-diphenylthieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 3,5-diphenyl-2-sulfanylthieno 2,3-d pyrimidin-4-one, acmc-20n1j5, 3,5-diphenyl-2-sulfanylthieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one
PubChem CID 760034
IUPAC-Name 3,5-diphenyl-2-sulfanylidene-1H,2H,3H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
SMILES O=C1N(C(=S)NC2=C1C(=CS2)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diphenyl-2-thioxo-2,3-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one
Schmelzpunkt 275°C to 277°C
Menge 250 mg
Formelmasse 336.44
Reinheit (%) 96%