Learn More
3,5-Lutidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11359519
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize':
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
11359519 25 mL -
11402677 100 mL 100 Milliliter
11412677 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11359519 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A14877.AC
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 591-22-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 591-22-0
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.156
MDL-Nummer MFCD00006404
InChI-Schlüssel HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-lutidine, pyridine, 3,5-dimethyl, unii-6q4ypz045v, 3,5-dimethyl pyridine, 3,5 lutidine, 3,5-lutdcine, 3,5-dimethylpyridin, 3,5-dimethyl-pyridine, acmc-1axev, dsstox_cid_30825
PubChem CID 11565
IUPAC-Name 3,5-Dimethylpyridin
SMILES CC1=CC(=CN=C1)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,5-Lutidine
Schmelzpunkt -9°C
Dichte 0.941
Siedepunkt 169°C to 170°C
Flammpunkt 53°C (127°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.505
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1992
Beilstein 105682
Löslichkeitsinformationen Sol
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) 99%