Learn More
3,5-Lutidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022215
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11359519 25 mL -
11402677 100 mL 100 Milliliter
11412677 500 mL 500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 11359519
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14877.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 591-22-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-22-0
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.156
MDL-Nummer MFCD00006404
InChI-Schlüssel HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-lutidine, pyridine, 3,5-dimethyl, unii-6q4ypz045v, 3,5-dimethyl pyridine, 3,5 lutidine, 3,5-lutdcine, 3,5-dimethylpyridin, 3,5-dimethyl-pyridine, acmc-1axev, dsstox_cid_30825
PubChem CID 11565
IUPAC-Name 3,5-Dimethylpyridin
SMILES CC1=CC(=CN=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Lutidine
Schmelzpunkt -9°C
Dichte 0.941
Siedepunkt 169°C to 170°C
Flammpunkt 53°C (127°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.505
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1992
Beilstein 105682
Löslichkeitsinformationen Sol
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) 99%