Learn More
3,5-Lutidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Lutidine |
| CAS | 591-22-0 |
| Summenformel | C7H9N |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3,5-Dimethylpyridine, NSC 60736 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cncc(C)c1 |
| IUPAC-Name | 3,5-Dimethylpyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 107.15 |
| Formelmasse | 107.0735 |