Learn More
3,5-Lutidin, TRC
Artikelnummer. 30483518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483518 25 g 25 Gramm
30479653 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483518 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL47804025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Lutidine
CAS 591-22-0
Summenformel C7H9N
Menge 25 g
Synonym 3,5-Dimethylpyridine, NSC 60736
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3
SMILES Cc1cncc(C)c1
IUPAC-Name 3,5-Dimethylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 107.15
Formelmasse 107.0735