Learn More
3-(5-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-3-yl)benzolsulfonylchlorid, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10167602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10167602 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10540913 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10167602 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC39103CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 10185-62-3
Summenformel C9H7ClN2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 258.68
MDL-Nummer MFCD06797486
InChI-Schlüssel YPMVPGZXUILSPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride,3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 3-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl sulfone, 3-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzenesulfonylchloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, benzenesulfonylchloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 18525745
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzolsulfonylchlorid
Formelmasse 258.68
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch