Learn More
3-[5-(Trifluormethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl]propan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl]propan-1-ol |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 244.21 |
| Reinheit (%) | 97% |