missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Xylenolphosphat, TRC

Artikelnummer. 30449310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449310 10 g 10 Gramm
30451791 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30449310 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX74955010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 25653-16-1
Summenformel C24H27O4P
Molekulargewicht (g/mol) 410.44
Synonym Tri-3,5-xylyl Phosphate, Phenol, 3,5-dimethyl-, 1,1',1' '-phosphate, 3,5-Xylenol, phosphate (3:1) (8CI), 3,5-Xylyl phosphate ((C8H9O)3PO) (6CI), 3,5-Xylyl phosphate (7CI), Phenol, 3,5-dimethyl-, phosphate (3:1) (9CI), NSC 66515, Tri-3,5-xylenyl phosphate, Tri-3,5-xylyl phosphate, Tris(3,5-dimethylphenyl) phosphate, Tri-3,5-xylyl phosphate, Tris(3,5-dimethylphenyl) Phosphate, 3,5-Dimethylphenol 1,1',1' '-Phosphate, 3,5-Dimethylphenol Phosphate (3:1)
IUPAC-Name Tris(3,5-Dimethylphenyl)phosphat
SMILES Cc1cc(C)cc(OP(=O)(Oc2cc(C)cc(C)c2)Oc3cc(C)cc(C)c3)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,5-Xylenol Phosphate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H27O4P/c1-16-7-17(2)11-22(10-16)26-29(25,27-23-12-18(3)8-19(4)13-23)28-24-14-20(5)9-21(6)15-24/h7-15H,1-6H3
Formelmasse 410.1647
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.