Learn More
3-[(5S)-(4-Fluorophenyl)-5-Hydroxypentanoyl]-(4S)-phenyl-1,3-oxazolidin-2-on, TRC
Artikelnummer. 30405058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30405058 500 mg
30403240 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30405058 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF595465500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 189028-95-3
Summenformel C20H20FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 357.38
Synonym (4S)-4-Phenyl-3-[(5S)-5-(4-fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl]-1,3-oxazolidin-2-one, [S-(R*,R*)]-3-[5-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxy-1-oxopentyl]-4-phenyl-2-oxazolidinone, (S)-3-((S)-5-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl)-4-phenyloxazolidin-2-one
SMILES O=C(N1[C@@H](C2=CC=CC=C2)COC1=O)CCC[C@@H](C3=CC=C(F)C=C3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(5S)-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl]-(4S)-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H20FNO4/c21-16-11-9-15(10-12-16)18(23)7-4-8-19(24)22-17(13-26-20(22)25)14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,9-12,17-18,23H,4,7-8,13H2/t17-,18+/m1/s1
Formelmasse 357.1376