Learn More
3,6,9-Triethyl-3,6,9-Trimethyl-1,4,7-Triperoxonan, 41 %-Lösung in aromatischen freien Mi, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-203748 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10534521
Marke: Thermo Scientific Acros 349940050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Radikalstarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane
Farbe Nicht benannt
Namenshinweis 41% Solution in Aromatic Free Min. Spirit
CAS 24748-23-0, 78-93-3
CAS Min. % 40.0, 58.0
CAS Max. % 42.0, 60.0
Schmelzpunkt <10.0°C
Summenformel C12H24O6
MDL-Nummer MFCD02685709
Dichte 0.8750g/mL
Synonym unii-j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl, j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-aqhstmncsa-n, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-zsbigdgjsa-n, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 3,6,9-trimethyl, 3,6,9-triethyl, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane sol.in arom.free min.spirit
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents
InChI-Schlüssel KVWLLOIEGKLBPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1(OOC(OOC(OO1)(C)CC)(C)CC)C
IUPAC-Name 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-Hexaoxonan
Molekulargewicht (g/mol) 264.318
PubChem CID 2734078
Formelmasse 264.32
Reinheit (%) 7.3 to 7.6% (total active oxygen)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 0.875
Viskosität 5 mPa.s (20°C)
Menge 5 g
Flammpunkt 74°C
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, 41% solution in aromatic free mineral spirit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Organisches Peroxid Typ C & D
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P380+P375-Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.