Learn More
3,6,9-Trioxaundekan-1,11-Diyl-Bismethanethiosulfonat, TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diyl-bismethanethiosulfonate |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H20O8S2/c1-18(10,11)8-6-16-4-2-15-3-5-17-7-9-19(12,13)14/h2-9H2,1H3,(H,12,13,14) |
| Formelmasse | 320.06 |