Learn More
3,6-Dibrom-9-phenylcarbazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446498
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15446498 250 mg 250 Milligramm
15436498 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15446498
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60029.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57103-20-5
Summenformel C18H11Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 401.101
MDL-Nummer MFCD08276338
InChI-Schlüssel JBWRZTKHMKVFMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dibromo-9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 3,6-dibromo-9-phenyl, 3,6-dibromo-9-phenyl-carbazole, ksc268e0n, 3,6-dibromo-9-phenylarbazole, n-phenyl-3,6-dibromocarbazole, acmc-1b118, 3,6-dibromo-9-phenylcarbazole
PubChem CID 11025791
IUPAC-Name 3,6-Dibrom-9-Phenylcarbazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C3=C(C=C(C=C3)Br)C4=C2C=CC(=C4)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Dibromo-9-phenylcarbazole
Schmelzpunkt 160°C to 164°C
Menge 250 mg
Formelmasse 401.09
Reinheit (%) 98%