missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,6-Dibromo-9H-carbazole, TRC

Artikelnummer. 30378951
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30378951 5 g 5 Gramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30378951

Marke: Toronto Research Chemicals TRCD4251905G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,6-Dibromo-9H-carbazole
CAS 6825-20-3
Summenformel C12H7Br2N
Menge 5 g
Synonym 3,6-Dibromocarbazole, NSC 121206
InChI-Formel InChI=1S/C12H7Br2N/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6,15H
SMILES BrC1=CC=C2C(C(C=C(Br)C=C3)=C3N2)=C1
IUPAC-Name 3,6-dibromo-9H-carbazole
Molekulargewicht (g/mol) 325
Formelmasse 322.89
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.