Learn More
3,6-Dibromcarbazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7037589
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15412828
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56360.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6825-20-3 | C12H7Br2N | 325.003 g/mol
3,6-Dibromocarbazole has been used in the preparation of N-(2-hydroxyethyl)-3,6-dibromocarbazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,6-Dibromcarbazol wird zur Herstellung von N-(2-Hydroxyethyl)-3,6-dibromcarbazol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6825-20-3
Summenformel C12H7Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 325.003
MDL-Nummer MFCD00004961
InChI-Schlüssel FIHILUSWISKVSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dibromocarbazole, 9h-carbazole, 3,6-dibromo, carbazole, 3,6-dibromo, pubchem9951, 3,6-dibromo-carbazole, acmc-209o2m, 3,6,-dibromo-9h-carbazole, 3,6-dibromo-9-h-carbazole, ksc490o8t
PubChem CID 274874
IUPAC-Name 3,6-Dibrom-9H-Carbazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Dibromocarbazole
Schmelzpunkt 204°C to 206°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,chloroform
Formelmasse 325
Reinheit (%) 99%