Learn More
3,6-Dibrompyridazid, 97+ %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 6-Dibromopyridazine |
| CAS | 17973-86-3 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C4H2Br2N2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3,6-dibromopyridazide, pyridazine, 3,6-dibromo, 3,6-dibromo pyridazine, pubchem12385, 3,6-dibromo-pyridazine, pyridazine,3,6-dibromo, 3,6-dibromo-1,2-diazine, 3,6-dibromopyridazine, synquest 3h32-9-t3 |
| InChI-Schlüssel | VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=NN=C1Br)Br |
| IUPAC-Name | 3,6-Dibrompyridazin |
| Mehr anzeigen |