Learn More
3',6'-Dichlor-2'-fluoroacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454837
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15454837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32149.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916420-72-9
Summenformel C8H5Cl2FO
Molekulargewicht (g/mol) 207.025
MDL-Nummer MFCD09025392
InChI-Schlüssel KIPVBHCZTSPODV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',6'-dichloro-2'-fluoroacetophenone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl ethanone, ethanone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl, 1-acetyl-3,6-dichloro-2-fluorobenzene
PubChem CID 46737559
IUPAC-Name 1-(3,6 -Dichloro-2 -fluorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',6'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Brechungsindex 1.5325
Menge 250 mg
Formelmasse 207.03
Reinheit (%) 97%