Learn More
3,6-Dichlor-4-Methylpyridazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440441 5 g 5 Gramm
11430441 1 g 1 Gramm
11450441 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440441 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19998.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19064-64-3
Summenformel C5H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 163.001
MDL-Nummer MFCD00006465
InChI-Schlüssel ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine
PubChem CID 87923
IUPAC-Name 3,6-Dichlor-4-Methylpyridazin
SMILES CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Schmelzpunkt 86°C to 88°C
Siedepunkt 149°C to 151°C (21 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 119573
Formelmasse 163.01
Reinheit (%) 97%