Learn More
3,6-Difluorphthalsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,6-Difluorophthalic Acid |
| CAS | 651-97-8 |
| Summenformel | C8H4F2O4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3,6-Difluoro-1,2-benzenedicarboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H4F2O4/c9-3-1-2-4(10)6(8(13)14)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1c(F)ccc(F)c1C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3,6-difluorphthalic phthalsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.11 |
| Formelmasse | 202.0078 |