Learn More
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478926 5 g 5 Gramm
15488926 250 mg 250 Milligramm
15468926 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64452.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 287944-16-5 | C11H19BO3 | 210.08 g/mol
It plays an important role as intermediate for organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es spielt eine wichtige Rolle als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese von agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 287944-16-5
Summenformel C11H19BO3
Molekulargewicht (g/mol) 210.08
MDL-Nummer MFCD11052631
InChI-Schlüssel DOSGEBYQRMBTGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-pyran, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid, pinacol ester, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronicacidpinacolester, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacolester, 3,6 dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 11218053
IUPAC-Name 2-(3,6-Dihydro-2H-Pyran-4-yl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 8548328
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 210.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest