missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,6-Dihydro-2H-Pyridin-1-N-Boc-4-Boronsäure-Pinacolester, TRC

Artikelnummer. 30004423
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004423 100 mg 100 Milligramm
30003951 500 mg 500 Milligramm
30010946 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004423 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD453413100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 286961-14-6
Summenformel C16 H28 B N O4
Molekulargewicht (g/mol) 309.209
Synonym tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-3,6-Dihydro-2H-Pyridin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-N-Boc-4-boronic Acid Pinacol Ester
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H28BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-12(9-11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h8H,9-11H2,1-7H3
Formelmasse 309.211
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.