Learn More
3,6-Diiodo-1H-indazol, TRC
Artikelnummer. 30381157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381157 2.5 g
30376122 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30381157 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4549002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 319472-78-1
Summenformel C7H4I2N2
Molekulargewicht (g/mol) 369.93
Synonym 1H-Indazole, 3,6-diiodo- (9CI, ACI), 3,6-Diiodo-1H-indazole (ACI), 3,6-Diiodo-2H-indazole
SMILES Ic1ccc2c(I)n[nH]c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Diiodo-1H-indazole
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H4I2N2/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-11-7(5)9/h1-3H,(H,10,11)