Learn More
3,6-Diphenyl-1,2,4,5-Tetrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine |
| Schmelzpunkt | 196.0°C to 198.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | 3,6-Diphenyl-1,2,4,5-Tetrazin |
| Formelmasse | 234.26 |
| Reinheit (%) | 98% |