Learn More
3,6-Thioxanthenediamin-10,10-Dioxid, TRC
Artikelnummer. 30456044
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456044 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456044 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3850005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide
CAS 10215-25-5
Summenformel C13 H12 N2 O2 S
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H12N2O2S/c14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)18(16,17)12(8)6-10/h1-4,6-7H,5,14-15H2
SMILES Nc1ccc2Cc3ccc(N)cc3S(=O)(=O)c2c1
IUPAC-Name 10,10-Dioxo-9H-thioxanthen-3,6-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 260.31
Formelmasse 260.0619