Learn More
3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-on-Monohydrat (2-Azahypoxanthin-Monohydrat), Mikromol™
Artikelnummer. 30457633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457633 4 x 25 mg -
17993646 100 mg 100 Milligramm
17954256 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457633 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1289.0500254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-on-Monohydrat (2-Azahypoxanthin-Monohydrat), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Azahypoxanthine Monohydrate
CAS 3-3-7151
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Azahypoxanthine Monohydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H3 N5 O . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Dacarbazine Imp. A (EP), Temozolomide Imp. E (EP), Dacarbazine USP Related Compound B, Dacarbazine USP RC B, 3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one Monohydrate, 2-Azahypoxanthine Monohydrate, Dacarbazine Related Compound B as Monohydrate, Dacarbazine Impurity A as Monohydrate, Temozolomide Impurity E as Monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O.O=C1NN=Nc2[nH]cnc12
IUPAC-Name 3,7-Dihydroimidazo[4,5-d]triazin-4-on;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 155.11
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 155,0443 g/mol