missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,8,13,18-Tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropanoic-d8 Acid Trimethyl Ester, TRC
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,8,13,18-Tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropanoic-d8 Acid Trimethyl Ester |
| Summenformel | C39 D8 H36 N4 O8 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C39H44N4O8/c1-20-24(8-12-36(44)45)32-16-29-21(2)25(9-13-37(46)49-5)34(41-29)18-31-23(4)27(11-15-39(48)51-7)35(43-31)19-30-22(3)26(10-14-38(47)50-6)33(42-30)17-28(20)40-32/h16-19,40,43H,8-15H2,1-7H3,(H,44,45)/b28-17-,29-16-,30-19-,31-18-,32-16-,33-17-,34-18-,35-19-/i12D2,13D2,14D2,15D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cc1c(C)c2cc3nc(cc4[nH]c(cc5nc(cc1[nH]2)c(C)c5CC([2H])([2H])C(=O)OC)C(=C4CC([2H])([2H])C(=O)OC)C)c(C)c3CC([2H])([2H])C(=O)OC)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2-dideuterio-3-[7,12,17-tris(2,2-dideuterio-3-methoxy-3-oxopropyl)-3,8,13,18-tetramethyl-21,23-dihydroporphyrin-2-yl]propanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 704.838 |
| Formelmasse | 704.366 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur