Learn More
3,8-Diamino-6-Phenylphenanthridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446966 1 g 1 Gramm
11456966 5 g -
11466966 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446966 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24049.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.74 €
    64.65 € / 1 Gramm
    Sparen 14.09 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52009-64-0 | C19H15N3 | 285.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,8-Diamino-6-Phenylphenanthridin wird zur Synthese starrer Polyamiden verwendet. Es hat anti-Tumor- und antivirale Eigenschaften.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Methanol.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52009-64-0
Summenformel C19H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 285.35
MDL-Nummer MFCD00075152
InChI-Schlüssel CPNAVTYCORRLMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,8-diamino-6-phenylphenanthridine, 6-phenylphenathridine-3,8-diamine, 3,8-dapp, 3,8-diamino-6-phenyl-phenanthridine, acmc-1aycj, 6-phenyl-3,8-phenanthridinediamine, 3,8-diamino-6-phenyl phenanthridine, 3,8-phenanthridinediamine,6-phenyl, 3,8-diamino-6-phenylphenanthridine6-phenyl-3,8-phenanthridinediamine,
PubChem CID 104052
IUPAC-Name 6-Phenylphenanthridin-3,8-diamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C=CC3=C4C=CC(=CC4=N2)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine
Schmelzpunkt 196°C to 198°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,dichloromethane and methanol.
Formelmasse 285.35
Reinheit (%) 98%