Learn More
3,8-Dihydroxy-9-methoxy-6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-on, TRC
Artikelnummer. 30383756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383756 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383756 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD455545100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,8-Dihydroxy-9-methoxy-6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one
CAS 1006683-96-0
Summenformel C34 H41 N7 O6
Menge 100 mg
Synonym Urolithin M3
InChI-Formel InChI=1S/C34H41N7O6/c1-4-6-7-10-21-47-34(44)38-32(35)24-12-15-26(16-13-24)36-23-29-37-27-22-25(14-17-28(27)39(29)3)33(43)40(20-18-31(42)46-5-2)30-11-8-9-19-41(30)45/h8-9,11-17,19,22,36H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,38,44)
SMILES CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4=O)cc1
IUPAC-Name Ethyl-3-[[2-[[4-(N-Hexoxycarbonylcarbamimidoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazol-5-carbonyl]-(1-oxopyridin-2-yl)amino]propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 643.733
Formelmasse 643.312