Learn More
3,8-Dinitro-6-phenyl-phenanthridin, TRC
Artikelnummer. 30383250
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30383250 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383250 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD479990500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,8-Dinitro-6-phenyl-phenanthridine
CAS 82921-86-6
Summenformel C19 H11 N3 O4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H11N3O4/c23-21(24)13-6-8-15-16-9-7-14(22(25)26)11-18(16)20-19(17(15)10-13)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2c(c1)nc(c3ccccc3)c4cc(ccc24)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3,8-Dinitro-6-phenylphenanthridin
Molekulargewicht (g/mol) 345.31
Formelmasse 345.075