Learn More
3-(9-Carbazolyl)-benzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 15530380 |
| Formelmasse | 287.13 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |