Learn More
3-(9-Carbazolyl)-benzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056137
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15482299
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64898.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 864377-33-3 | C18H14BNO2 | 287.125 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 864377-33-3
Summenformel C18H14BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 287.125
MDL-Nummer MFCD18072506
InChI-Schlüssel IDQUIFLAFFZYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-9h-carbazol-9-yl phenylboronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl phenyl boronic acid, boronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl phenyl, 3-9-carbazolyl benzeneboronic acid, 3-carbazol-9-yl phenylboronic acid, 3-9h-9-carbozale phenylboronic acid, 3-9h-9-carbazole phenylboronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl benzeneboronic acid
PubChem CID 56965778
IUPAC-Name (3-Carbazol-9-ylphenyl)Boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)N2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 15530380
Formelmasse 287.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver