Learn More
3-Acetamido-2,4-dimethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30313684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313684 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313684 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA150535100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetamido-2,4-dimethylphenol
CAS 100445-95-2
Summenformel C10H13NO2
Menge 100 mg
Synonym N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-5-9(13)7(2)10(6)11-8(3)12/h4-5,13H,1-3H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C
IUPAC-Name N-(3-Hydroxy-2,6-Dimethylphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
Formelmasse 179.0946