Learn More
3-Acetamido-2,4-dimethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30312356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312356 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312356 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1505351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetamido-2,4-dimethylphenol
CAS 100445-95-2
Summenformel C10H13NO2
Menge 1 g
Synonym N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-5-9(13)7(2)10(6)11-8(3)12/h4-5,13H,1-3H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C
IUPAC-Name N-(3-Hydroxy-2,6-Dimethylphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
Formelmasse 179.0946