Learn More
3'-Acetamidoacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484833 100 g 100 Gramm
11474833 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484833 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12188.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7463-31-2 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7463-31-2
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.203
MDL-Nummer MFCD00032278
InChI-Schlüssel AFZTYHRVDOKRKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-acetamidoacetophenone, n-3-acetylphenyl acetamide, 3'-n-acetylamino acetophenone, 3'-acetylacetanilide, 3-acetamidoacetophenone, 3-acetamido acetophenone, m-acetylaminoacetophenone, 3-acetylacetanilide, acetamide, n-3-acetylphenyl
PubChem CID 346202
IUPAC-Name N-(3-Acetylphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)NC(=O)C
Specifica
Chemischer Name oder Material 3'-Acetamidoacetophenone
Schmelzpunkt 125°C to 129°C
Menge 100 g
Beilstein 2363443
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.