Learn More
3-Acetamidophenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 621-42-1 |
| Summenformel | C8 H9 N O2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Acetamide, N-(3-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 3'-hydroxy- (7CI,8CI), N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide, 3-(Acetylamino)-1-hydroxybenzene, 3-(Acetylamino)phenol, 3-Acetamidophenol, 3'-Hydroxyacetanilide, BS 479, BS 749, Metacetamol, Metalid, N-Acetyl-3-hydroxyaniline, N-Acetyl-m-aminophenol, NSC 3990, Pedituss, Pyrapap, Rystal, m-(Acetylamino)phenol, m-Acetamidophenol, m-Hydroxyacetanilide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cccc(O)c1 |
| IUPAC-Name | N-(3-Hydroxyphenyl)acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.1626 |
| Formelmasse | 151.0633 |