Learn More
3-Acetoxy-3-methylpentan-1,5-disäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30327431
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327431 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327431 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1675651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid Anhydride
CAS 87894-65-3
Summenformel C8 H10 O5
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O5/c1-5(9)13-8(2)3-6(10)12-7(11)4-8/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC(=O)OC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
IUPAC-Name (4-Methyl-2,6-dioxooxan-4-yl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 186.16
Formelmasse 186.0528
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.